Learn More
Dithranol, Mikromol™
Codice prodotto. 17911286
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17911286 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17911286 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0137.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dithranol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dithranol
CAS 1143-38-0
Nomi componenti o analita Dithranol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H10 O3
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 1,8-Dihydroxy-9(10H)-anthracenone, 1,8-Dihydroxyanthrone, 1,8-Dihydroxy-9-anthrone, 1,8-Dihydroxyanthrone, Anthra-Derm, Anthralin, Batidrol, Batridol, Chrysodermol, Cignolin, Cigthranol, Derobin, Dithranol, DrithoCreme, Drithoscalp, Lasan, NSC 43970, NSC 629313, Psodadrate, Psoriacid-Stift, Psoriacide
InChI Formula InChI=1S/C14H10O3/c15-10-5-1-3-8-7-9-4-2-6-11(16)13(9)14(17)12(8)10/h1-6,15-16H,7H2
SMILES Oc1cccc2Cc3cccc(O)c3C(=O)c12
IUPAC Name 1,8-dihydroxy-10H-anthracen-9-one
Molecular Weight (g/mol) 226.23
Quantità 500 mg
Peso formulazione 226.063 g/mol