Learn More
Ditolylguanidine, MedChemExpress
Descrizione
Ditolylguanidine (1,3-Di-o-tolylguanidine) is an agonist of sigma receptor (σ1/σ2 receptor).
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ditolylguanidine |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 97-39-2 |
| Colore | White |
| Quantità | 1 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C15H17N3 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Sinonimo | 1,3-Di-o-tolylguanidine DTG |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 150 mg/mL (626.78 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only