Learn More
Diuron-d6 (dimethyl-d6), CDN
Codice prodotto. 30313850
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.01 g
0.05 g
Dimensione della confezione:
0.01g
0.05g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30313850 0.01 g 0.01g
30322238 0.05 g 0.05g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30313850 Fornitore CDN N. del fornitore CDND56440.01G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diuron D6
CAS 1007536-67-5
Formula molecolare C9 2H6 H4 Cl2 N2 O
Quantità 0.01 g
Sinonimo Urea, N'-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)-, N'-(3,4-Dichlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)urea, Diuron-D6, Diuron-D6 (dimethyl-D6)
InChI Formula InChI=1 S/C9H10Cl2N2O/c1-13(2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5 H,1-2H3,(H,12,14)/i1D3,2D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])N(C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC Name 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-bis(trideuteriomethyl)urea
Molecular Weight (g/mol) 239.13
Peso formulazione 238.0547 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 98% Chemical Purity