Learn More
Diuron-d6, TRC
Codice prodotto. 30372105
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30372105 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30372105 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD49441750MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diuron D6
CAS 1007536-67-5
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C9 2H6 H4 Cl2 N2 O
Quantità 50 mg
Sinonimo Urea, N'-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)-, N'-(3,4-Dichlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)urea, Diuron D6, Diuron D6 (dimethyl D6)
InChI Formula InChI=1S/C9H10Cl2N2O/c1-13(2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC Name 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-bis(trideuteriomethyl)urea
Molecular Weight (g/mol) 239.13
Peso formulazione 238.0547
Percent Purity >95