Learn More
Diuron, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30317297
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30317297 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30317297 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREC13020000100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diuron
CAS 330-54-1
Nomi componenti o analita Diuron
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C9 H10 Cl2 N2 O
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Urea, N'-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-dimethyl-, Urea, 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethyl- (8CI), N'-(3,4-Dichlorophenyl)-N,N-dimethylurea, 1,1-Dimethyl-3-(3,4-dichlorophenyl)urea, 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3,3-dimethylurea, 101S, 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea, Biocut DC 100, Cardi, DCMC, DCMU, DCMU 9, DCMU 99, DMU, DP Hardener 95, Dairon, Direx, Dironet, Dironzol, Diurex, Diuron, Diuron Nortox, Duran, Dyhard 200, Dyhard UR 200, HRT Dinron, HW 920, Herbatox, Karmax, Karmex, Karmex D, Karmex DW, Karmex Diuron Herbicide, Lucenit, Marmer, N,N-Dimethyl-N'-(3,4-dichlorophenyl)urea, N-(3,4-Dichlorophenyl)-N',N'-dimethylurea, NSC 8950, Preventol A 6, SM 400, SM 400 (curing agent), Telvar Diuron Weed Killer, UR 200
InChI Formula InChI=1S/C9H10Cl2N2O/c1-13(2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)
SMILES CN(C)C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
IUPAC Name 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea
Molecular Weight (g/mol) 233.09
Quantità 100 mg
Peso formulazione 232.017 g/mol