Learn More
Diuron, TRC
Codice prodotto. 30381648
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30381648 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30381648 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4944151G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diuron
CAS 330-54-1
Formula molecolare C9 H10 Cl2 N2 O
Quantità 1 g
Sinonimo Urea, N'-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-dimethyl-, Urea, 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethyl- (8CI), N'-(3,4-Dichlorophenyl)-N,N-dimethylurea, 1,1-Dimethyl-3-(3,4-dichlorophenyl)urea, 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3,3-dimethylurea, 101S, 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea, Biocut DC 100, Cardi, DCMC, DCMU, DCMU 9, DCMU 99, DMU, DP Hardener 95, Dairon, Direx, Dironet, Dironzol, Diurex, Diuron, Diuron Nortox, Duran, Dyhard 200, Dyhard UR 200, HRT Dinron, HW 920, Herbatox, Karmax, Karmex, Karmex D, Karmex DW, Karmex Diuron Herbicide, Lucenit, Marmer, N,N-Dimethyl-N'-(3,4-dichlorophenyl)urea, N-(3,4-Dichlorophenyl)-N',N'-dimethylurea, NSC 8950, Preventol A 6, SM 400, SM 400 (curing agent), Telvar Diuron Weed Killer, UR 200
InChI Formula InChI=1S/C9H10Cl2N2O/c1-13(2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)
SMILES CN(C)C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
IUPAC Name 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea
Molecular Weight (g/mol) 233.09
Peso formulazione 232.017