Learn More
TFA Dostmann™ Stazione meteorologica wireless Diva Plus™
Codice prodotto. 11756606
Cambia vista
Click to view available options
Temperatura (sistema metrico) operativa:
Da –40 a 60 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperatura (sistema metrico) operativa Dimensione della confezione
11756606 Da –40 a 60 °C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11756606 Fornitore TFA Dostmann™ N. del fornitore 35.1078.10.IT
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
For the wireless transmission of outdoor temperature and humidity via up to three transmitters (max. 100m).
  • Can also indicate indoor temperature and humidity
  • Max/Min function
  • Weather forecast with symbols
  • Atmospheric pressure trend
  • Atmospheric pressure with bar graph indication of the last 24 hours
  • Radio-controlled clock with date, time zone ±12 hours
Specifica
Include Batterie 3-AAA
Certificazione/Conformità CE, EK-EL
Intervallo di umidità da 10 a 99%
Temperatura (sistema metrico) operativa Da –40 a 60 °C
Tensione 1.5 V
Peso (sistema metrico) 234 g
Product Type Stazione meteorologica