Learn More
Divinylbenzene, 55%, mixture of isomers, stab. with 1000ppm 4-tert-butylcatechol
Codice prodotto. 11309987
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11309987 250 g 250g
11389977 50 g 50g
11399977 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11309987 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042805.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Crosslinking monomer | CAS: 1321-74-0 | C10H10 | 130.19 g/mol
Used as a co-monomer in the production of ion exchange beads and gel chromatography. As a monomer in the production of synthetic rubber and casting resins. Also used in polymeric core shell nanoparticles and as a crosslinking agent. It may be used as a monomer for the synthesis of highly crosslinked macroporous styrene/DVB polymers. It may also be used to synthesize monodispersed poly-DVB microspheres.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1321-74-0
Formula molecolare C10H10
Molecular Weight (g/mol) 130.19
Numero MDL MFCD01778656,MFCD00010654
InChI Key MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene, o-divinylbenzene, benzene, diethenyl, benzene, 1,2-diethenyl, divinylbenzen, divinyl benzen, divinyl-benzene, poly divinylbenzene, divinylbenzene dvb
PubChem CID 66666
IUPAC Name 1,2-bis(ethenyl)benzene
SMILES C=CC1=CC=CC=C1C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Divinylbenzene
Nota nome Mixture of isomers, Stabilized with 1000ppm 4-tert-butylcatechol
Densità 0.912 g/mL
Punto d'infiammabilità 62°C (143°F)
Indice di rifrazione 1.574
Quantità 250 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 130.19
Percent Purity 55%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Divinylbenzene, 55%, mixture of isomers, stab. with 1000ppm 4-tert-butylcatechol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Divinylbenzene, 55%,mixture of isomers