Learn More
Divinylbenzene, 80%, mixture of isomers, stab. with 1000ppm 4-tert-butylcatechol
Codice prodotto. 11369977
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11369977 25 g 25g
11359977 100 g 100g
11379977 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11369977 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042804.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 1321-74-0 | C10H10 | 130.19 g/mol
Divinylbenzene is used as a reactive monomer in polyester resins and for the synthesis of highly crosslinked macroporous styrene as well as a crosslinking agent. It acts as an intermediate in the production of ion exchange resin. Further, it is used in making rubber, petroleum production and polymeric core shell nanoparticles. In addition, it is used to synthesize monodispersed poly divinylbenzene microspheres.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1321-74-0
Formula molecolare C10H10
Molecular Weight (g/mol) 130.19
Numero MDL MFCD01778656,MFCD00010654
InChI Key MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene, o-divinylbenzene, benzene, diethenyl, benzene, 1,2-diethenyl, divinylbenzen, divinyl benzen, divinyl-benzene, poly divinylbenzene, divinylbenzene dvb
PubChem CID 66666
IUPAC Name 1,2-bis(ethenyl)benzene
SMILES C=CC1=CC=CC=C1C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Divinylbenzene
Nota nome Mixture of isomers, Stabilized with 1000ppm 4-tert-butylcatechol
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.914 g/mL
Punto d'infiammabilità 69°C (156°F)
Indice di rifrazione 1.574
Quantità 25 g
Sensibilità Light sensitive
Informazioni di solubilità Miscible with ethanol and ether. Immiscible with water.
Peso formulazione 130.19
Percent Purity 80%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Divinylbenzene, 80%, mixture of isomers, stabilized with 1000ppm 4-tert-butylcatechol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Divinylbenzene, 4-tert-butylcatechol