Learn More
Divinyltetramethyldisiloxane, 97%
Codice prodotto. 10736592 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 10736592
Marca: Thermo Scientific Acros 249210100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2627-95-4 | C8H18OSi2 | 186.40 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2627-95-4
Formula molecolare C8H18OSi2
Molecular Weight (g/mol) 186.40
Numero MDL MFCD00014933
InChI Key BITPLIXHRASDQB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-divinyltetramethyldisiloxane, 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-divinyldisiloxane, disiloxane, 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyl, 1,1'-divinyltetramethyldisiloxane, unii-sj4d71zqf4, bisvinyltetramethyldisiloxane, 1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyl disiloxane, sym-tetramethyldivinyldisiloxane, tetramethyl-1,3-divinyldisiloxane, 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
PubChem CID 75819
IUPAC Name ethenyl-[ethenyl(dimethyl)silyl]oxy-dimethylsilane
SMILES C[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Divinyltetramethyldisiloxane
Punto di fusione -99.7°C
Colore Colorless
Densità 0.8130g/mL
Punti di ebollizione 139°C
Punto d'infiammabilità 24°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [H2C=CHSi(CH3)2]2O
Indice di rifrazione 1.4110 to 1.413
Quantità 10 g
Gravità specifica 0.813
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 186.4
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Divinyltetramethyldisiloxane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.