Learn More
Divinyltin dichloride, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11374547
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
Codice prodotto. 11374547
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039613.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7532-85-6
Formula molecolare C4H8Cl2Sn
Molecular Weight (g/mol) 245.72
Numero MDL MFCD00058728
InChI Key OFJXSWMLVIFLKC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo divinyltin dichloride, dichlorodivinylstannane, stannane, dichlorodiethenyl, dichloro divinyl stannane, divinyltindichloride, acmc-20al40, dichloro-bis ethenyl stannane
PubChem CID 82033
IUPAC Name dichloro-bis(ethenyl)stannane
SMILES Cl.Cl.C=C[SnH2]C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Divinyltin dichloride
Punti di ebollizione 54°C to 56°C (3 mmHg)
Quantità 2 g
Numero UN UN2788
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 243.69
Forma fisica Liquid