Learn More
DL-1,2-Hexanediol, 98%
Codice prodotto. 10646544 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10646544 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10646544 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 200132500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 6920-22-5 | C6H14O2 | 118.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico DL-1, 2-Hexanediol
CAS 6920-22-5
Punto di fusione -25.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 223.0°C to 224.0°C
Punto d'infiammabilità 122°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H14O2
Formula lineare CH3(CH2)3CH(OH)CH2OH
Indice di rifrazione 1.4410 to 1.4430
Numero MDL MFCD00010737
Quantità 250 g
Beilstein 01, I, 251
Gravità specifica 0.95
Sinonimo 1,2-hexanediol, 1,2-dihydroxyhexane, dl-1,2-hexanediol, 1,2-hexane diol, dl-hexane-1,2-diol, 5,6-dihydroxyhexane, 1,2-hexylene glycol, acmc-209o6j, 2,2,6,6-tetrakis hydroxymet cyclohexanol
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
InChI Key FHKSXSQHXQEMOK-LURJTMIESA-N
SMILES CCCC[C@H](O)CO
IUPAC Name hexane-1,2-diol
Molecular Weight (g/mol) 118.18
PubChem CID 94335
Viscosità 87 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 118.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid