Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-Dithiothreitol, 99%, for biochemistry
Codice prodotto. 10215550 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10215550 25 g 25g
10448730 1 g 1g
10458730 5 g 5g
10063023 100 g 100g
15274654 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10215550 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 165680250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
1,4-Dithiothreitol, CAS # 3483-12-3, is a reducing agent commonly used to reduce disulphide bonds in protein studies, such as western blot SDS-page electrophoresis. | CAS: 3483-12-03 | C4H10O2S2 | 154.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General description
  • 1,4-Dithiothreitol (DTT or Cleland's reagent) reduces disulfide bonds in proteins, leading to loss of native conformation
  • DTT is not stable in solution and should be prepared in small aliquots prior to use; the use of EDTA in the solution can increase the half-life of DTT
  • Typically used at a final concentration of 0.1M for protein stabilization; recommended to create a 1M stock
Applications
  • Protects thiol groups from oxidation and acts as a chemical chelator in solution; maintains proteins in the denatured state
  • Common applications include SDS-page electrophoresis and protein isolation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12-3-3483
Numero MDL MFCD00004877
InChI Key VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Sinonimo dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
PubChem CID 446094
ChEBI CHEBI:42170
IUPAC Name (2S,3S)-1,4-bis(sulfanyl)butane-2,3-diol
SMILES C(C(C(CS)O)O)S
Specifica
Materiale o nome chimico DL-1, 4-Dithiothreitol
Absorbance (1 M soln. in water), (1 M soln. in water) at 0nm, 0.035 max. at 500nm
Punto di fusione 39°C to 44°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.99
Formula molecolare C4H10O2S2
Formula lineare HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Quantità 25 g
Beilstein 01, III, 2360
Indice di Merck 15, 3419
Trasmittanza 99% min. (c=5, 660nm, water) 1cm cell
Molecular Weight (g/mol) 154.24
Peso formulazione 154.24
Percent Purity ≥98.5%
Grado Biochemical
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-1,4-Dithiothreitol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.