Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-Dithiothreitol, 99+%, for molecular biology, DNAse, RNAse and Protease free
Codice prodotto. 10183011 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10183011 10 g Plastic Bottle 10g
10551754 1 g Glass Bottle 1g
10328533 50 g Plastic Bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10183011 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 327190100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3483-12-3 | C4H10O2S2 | 154.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12-3-3483
Spezifikation
Materiale o nome chimico DL-1, 4-Dithiothreitol
Nota nome DNase, RNase, Protease free
Absorbance (0.1M in water), (0.1 M in water) at 0nm, 0.1 max. at 280nm, 0.5 max. at 260nm
Punto di fusione 39°C to 44°C
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 125.0°C to 130.0°C (2.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 101% (Iodometry)
Imballaggio Plastic Bottle
Formula molecolare C17H20N2O6
Formula lineare HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Numero MDL MFCD00053547
Quantità 10 g
Numero UN 3335
Beilstein 01, III, 2360
Indice di Merck 15, 3419
Sinonimo z-val-osu, n-cbz-l-valine succinimidyl ester, s-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-benzyloxy carbonyl amino-3-methylbutanoate, l-valine,n-phenylmethoxy carbonyl-, 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, zvalosu, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-3-methylbutanoate, cbz-val-osu, ksc496o1j, benzyl s-1-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl oxy carbonyl-2-methylpropyl carbamate, n-cbz-valinyl oxy-succinimide
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in ethanol,acetone,ether,,chloroform and ethyl acetate
InChI Key MFAOBGXYLNLLJE-HNNXBMFYSA-N
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
IUPAC Name (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) (2S)-3-methyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butanoate
Molecular Weight (g/mol) 348.36
PubChem CID 853556
Peso formulazione 154.25
Percent Purity 99+%
Grado Biologia molecolare
Forma fisica Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-1,4-Dithiothreitol
Signalwort
  • Attenzione
Gefahrenkategorie
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.