Learn More
DL-1-Amino-2-propanol, 94%, contains approx. 5% 2-Amino-1-propanol
Codice prodotto. 10468110 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10468110 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10021500 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10468110 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 149650010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 78-96-6 | C3H9NO | 75.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-96-6
Formula molecolare C3H9NO
Molecular Weight (g/mol) 75.11
Numero MDL MFCD00008139
InChI Key HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 1-amino-2-propanol, isopropanolamine, monoisopropanolamine, threamine, 2-propanol, 1-amino, 2-hydroxypropylamine, amino-2-propanol, mipa, 1-methyl-2-aminoethanol, 2-hydroxypropanamine
PubChem CID 4
ChEBI CHEBI:19030
IUPAC Name 1-aminopropan-2-ol
SMILES CC(O)CN
Specifica
Materiale o nome chimico DL-1-Amino-2-propanol
Nota nome 99+%
Punto di fusione -2°C
Densità 0.9600g/mL
Punti di ebollizione 161°C
Punto d'infiammabilità 71°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 93% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH(OH)CH2NH2
Indice di rifrazione 1.4470 to 1.449
Quantità 1 kg
Beilstein 04, 289
Gravità specifica 0.96
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble
Viscosità 31 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 75.11
Percent Purity 94%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-1-Amino-2-propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.