Learn More
DL-10-Camphorsulfonic acid, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 189075000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 5872-08-2 Peso : 0.58000kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II
Quantità 500g
Imballaggio Plastic bottle
Codice prodotto. 10032550
  • 103.00€ / 500g
Spedizione stimata: 21-09-2021
Identificatori chimici
5872-08-2
232.29
MIOPJNTWMNEORI-UHFFFAOYNA-N
18462
(7,7-dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl)methanesulfonic acid
C10H16O4S
MFCD00074827
reychler's acid, camphorsulfonic acid, d-camphorsulfonic acid, camphersulfosaeure, --10-camphorsulfonic acid, 2-oxobornane-10-sulphonic acid, d-10-camphorsulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, l-camphor-10-sulfonic acid, +-10-camphorsulfonic acid
CHEBI:55379
CC1(C2CCC1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)O)C
Specifica
0.05 max. (20% aq. soln.) at 450nm
DL-10-Camphorsulfonic acid
Authentic
Plastic bottle
Beige
500g
5872-08-2
C10H16O4S
11, 316
reychler's acid, camphorsulfonic acid, d-camphorsulfonic acid, camphersulfosaeure, --10-camphorsulfonic acid, 2-oxobornane-10-sulphonic acid, d-10-camphorsulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, l-camphor-10-sulfonic acid, +-10-camphorsulfonic acid
MIOPJNTWMNEORI-UHFFFAOYNA-N
(7,7-dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl)methanesulfonic acid
18462
232.29
98%
(20% aq. soln.) clear
(5% in water) Clear solution
1.5% max. (105°C)
0.1% max.
>195°C
98%
98%
MFCD00074827
14,71; 15,68; 16,58
Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in glacial acetic acid,slightly soluble in ethyl acetate,practically insoluble in ether
CC1(C2CCC1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)O)C
232.29
CHEBI:55379
Granular Powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • DL-10-Camphorsulfonic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
SDS Documenti
Certificati