Learn More
DL-10-Camphorsulfonic acid, sodium salt, 98%
Codice prodotto. 10477560 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
500g
5g
Codice prodotto. 10477560
Marca: Thermo Scientific Acros 189125000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 34850-66-3 | C10H15NaO4S | 254.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34850-66-3
Formula molecolare C10H15NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 254.28
Numero MDL MFCD00135623
InChI Key AWMAOFAHBPCBHJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium camphorsulfonate, sodium 7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonate, sodium +/--10-camphorsulfonate, d-camphor-10-sulfonic acid sodium salt, sodium camphorsulfonate anion, bicyclo 2.2.1 heptane-1-methanesulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxo-, sodium salt, +--sodium camphorsulfonate, sodium 2-oxobornane-10-sulphonate, sodium di-10-camphorsulfonate
PubChem CID 23686666
IUPAC Name sodium;(7,7-dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl)methanesulfonate
SMILES CC1(C2CCC1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)[O-])C.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico DL-10-Camphorsulfonic acid, sodium salt
Nota nome 98%
Punto di fusione 286°C to 288°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 500 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 254.28
Percent Purity 98%
Forma fisica Amorphous Powder