Learn More
DL-2,4-Diaminobutyric Acid Dihydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | DL-2,4-Diaminobutyric Acid Dihydrochloride |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H10N2O2.2ClH/c5-2-1-3(6)4(7)8;;/h3H,1-2,5-6H2,(H,7,8);2*1H |
| Peso formulazione | 190.0276 |