Specifica
| Materiale o nome chimico | DL-2-Amino-1-propanol |
| Nota nome | 98% |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CH3CH(NH2)CH2OH |
| Indice di rifrazione | 1.4480 to 1.4510 (20°C, 589nm) |
| Quantità | 25 g |
| Beilstein | 04, I, 432 |
| Vedi altri risultati |