Learn More
DL-2-Aminosuccinamic acid hydrate, 97%, Maybridge™
Codice prodotto. 10421843
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10421843 50 g 50g
10603465 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10421843 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01192EE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 3130-87-8
Formula molecolare C4H8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 132.12
Numero MDL MFCD00151039,MFCD00008036,MFCD00064400
InChI Key DCXYFEDJOCDNAF-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo dl-asparagine, asparagin, asparagine, dl, 2-amino-3-carbamoylpropanoic acid, wln: zv1yzvq, h-dl-asn-oh, asparagine #, l-+-asparagine, l-.beta.-asparagine, asparagina
PubChem CID 522362
IUPAC Name 2-amino-3-carbamoylpropanoic acid
SMILES NC(CC(N)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-2-Aminosuccinamic acid hydrate
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Quantità 50 g
Peso formulazione 150.14
Percent Purity 97%