Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-2-Benzylserine, 97%
Codice prodotto. 10420052 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10420052 1 g Bottiglia in vetro 1g
10736623 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10420052 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 339780010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4740-47-0 | C10H13NO3 | 195.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4740-47-0
Formula molecolare C10H13NO3
Molecular Weight (g/mol) 195.22
Numero MDL MFCD01863305
InChI Key ZMNNAJIBOJDHAF-JTQLQIEISA-N
Sinonimo dl-2-benzylserine, 2-amino-3-hydroxy-2-benzylpropanoic acid, alpha-benzyl-dl-serine
PubChem CID 7010088
IUPAC Name (2S)-2-amino-2-benzyl-3-hydroxypropanoic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(CO)(C(=O)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico DL-2-Benzylserine
Nota nome 97%
Punto di fusione 245°C to 263°C
Colore Beige to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water
Peso formulazione 195.22
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-2-Benzylserine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.