Learn More
DL-2-Hydroxybutyric acid sodium salt, 97+%
Codice prodotto. 11355229
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11355229 25 g 25g
11335229 1 g 1g
11345229 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11355229 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18636.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5094-24-6 | C4H7NaO3 | 126.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5094-24-6
Formula molecolare C4H7NaO3
Molecular Weight (g/mol) 126.09
Numero MDL MFCD00004565
InChI Key MOSCXNXKSOHVSQ-UHFFFAOYNA-M
Sinonimo sodium 2-hydroxybutanoate, sodium 2-hydroxybutyrate, sodium dl-2-hydroxybutyrate, 2-hydroxybutyric acid sodium salt, dl-2-hydroxybutyric acid sodium salt, sodium hydroxybutyrate, acmc-1btqj, sodium, a-hydroxybutyrate, sodium 2-oxidanylbutanoate, sodiumdl-2-hydroxybutyrate
PubChem CID 23663641
IUPAC Name sodium;2-hydroxybutanoate
SMILES [Na+].CCC(O)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-2-Hydroxybutyric acid sodium salt
Punto di fusione 153°C to 157°C
Quantità 25 g
Beilstein 4825104
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 126.09
Percent Purity ≥97%