Learn More
DL-2-Methyl-1-butanol, 98%
Codice prodotto. 10646362 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
25mL
Codice prodotto. 10646362
Marca: Thermo Scientific Acros 158270250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 137-32-6 | C5H12O | 88.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 137-32-6
Formula molecolare C5H12O
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Numero MDL MFCD00004743
InChI Key QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-1-butanol, active amyl alcohol, 1-butanol, 2-methyl, 2-methylbutanol, sec-butylcarbinol, dl-2-methyl-1-butanol, 2-methyl-n-butanol, 2-methylbutyl alcohol, 2-methyl butanol-1, primary active amyl alcohol
PubChem CID 8723
ChEBI CHEBI:48945
IUPAC Name 2-methylbutan-1-ol
SMILES CCC(C)CO
Specifica
Materiale o nome chimico DL-2-Methyl-1-butanol
Nota nome 98%
Punto di fusione -70.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8100g/mL
Punti di ebollizione 130.0°C
Punto d'infiammabilità 43°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5CH(CH3)CH2OH
Indice di rifrazione 1.4090 to 1.4110
Quantità 25 mL
Beilstein 01, 388
Indice di Merck 15, 6104
Gravità specifica 0.81
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3.6g/100mL (30°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether,soluble in most organic solvents
Viscosità 5.1 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 88.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-2-Methyl-1-butanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-Methyl-1-butanol