Learn More
DL-2-Methylbutyric Acid, TRC
Spécification
Spécification
| Materiale o nome chimico | 2-Methylbutyric acid |
| CAS | 116-53-0 |
| Formula molecolare | C5 H10 O2 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 2-Methylbutyric Acid, Butanoic acid, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methylbutanoic acid (ACI), Butyric acid, 2-methyl- (6CI, 8CI), Butyric acid, α-methyl- (3CI), (±)-2-Methylbutanoic acid, (±)-2-Methylbutyric acid, (±)-Methylethylacetic acid, (±)-α-Methylbutyric acid, 2-Ethylpropanoic acid, 2-Methyl-n-butyric acid, 2-Methylbutyric acid, DL-2-Methylbutanoic acid, DL-2-Methylbutyric acid, DL-α-Methylbutyric acid, Active valeric acid, Ethylmethylacetic acid, Hydroangelic acid, Methylethylacetic acid, NSC 7304, α-Methyl-n-butyric acid, α-Methylbutyric acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7) |
| SMILES | CCC(C)C(=O)O |
| IUPAC Name | 2-methylbutanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 102.13 |
| Peso formulazione | 102.0681 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?