Learn More
DL-2-Pentanol, 98%
Codice prodotto. 10397150 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10397150 1 L Bottiglia in vetro 1L
10467710 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10616724 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10397150 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 129980010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6032-29-7 | C5H12O | 88.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6032-29-7
Formula molecolare C5H12O
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Numero MDL MFCD00004579
InChI Key JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-pentanol, sec-amyl alcohol, methylpropylcarbinol, sec-pentyl alcohol, pentanol-2, methyl propyl carbinol, 2-pentyl alcohol, 2-hydroxypentane, 1-methyl-1-butanol, alpha-methylbutanol
PubChem CID 22386
ChEBI CHEBI:77518
IUPAC Name pentan-2-ol
SMILES CCCC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-2-Pentanol
Punto di fusione -50°C
Colore Colorless
Densità 0.8120g/mL
Punti di ebollizione 118°C to 119°C
Punto d'infiammabilità 34°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2CH2CH(OH)CH3
Indice di rifrazione 1.4050 to 1.407
Quantità 1 L
Beilstein 01, 384
Residuo dopo l'evaporazione 0.003% max.
Indice di Merck 15, 7231
Gravità specifica 0.812
Informazioni di solubilità Solubility in water: very soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosità 4.1 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 88.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • DL-2-Pentanol
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.