Learn More
DL-2-Phenylglycinol, 98%
Codice prodotto. 10413782 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10413782 1 g Bottiglia in vetro 1g
10521483 5 g Bottiglia in vetro 5g
11975281 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10413782 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 374280010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7568-92-5 | C8H11NO | 137.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7568-92-5
Formula molecolare C8H11NO
Molecular Weight (g/mol) 137.18
Numero MDL MFCD00130145
InChI Key IJXJGQCXFSSHNL-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-phenylglycinol, dl-2-phenylglycinol, dl-phenylglycinol, 2-amino-2-phenylethan-1-ol, 2-phenyl-dl-glycinol, beta-aminophenethyl alcohol, 2-amino-2-phenyl-ethanol, benzeneethanol, beta-amino, r-2-phenylglycinol, phenethyl alcohol, beta-amino
PubChem CID 92466
SMILES NC(CO)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico DL-2-Phenylglycinol
Punto di fusione 53.0°C to 58.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 261.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH(NH2)CH2OH
Indice di rifrazione 1.5484
Quantità 1 g
Beilstein 13,IV,1835
IUPAC Name 2-amino-2-phenylethanol
Peso formulazione 137.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-2-Phenylglycinol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.