Learn More
DL-2-Phenylpropionic acid, 98%
Codice prodotto. 10745431 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10745431 10 g Bottiglia in vetro 10g
10001320 25 g Bottiglia in vetro 25g
10666734 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10745431 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 130870100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 492-37-5 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 492-37-5
Numero MDL MFCD00002650
InChI Key YPGCWEMNNLXISK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-phenylpropionic acid, hydratropic acid, dl-2-phenylpropionic acid, alpha-methylphenylacetic acid, 2-phenyl-propionic acid, +/--2-phenylpropionic acid, alpha-methylbenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-methyl, hydratropasaeure, alpha-phenylpropionic acid
PubChem CID 10296
ChEBI CHEBI:48526
IUPAC Name 2-phenylpropanoic acid
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-2-Phenylpropionic acid
Punto di fusione 5°C
Colore Yellow
Densità 1.1000g/mL
Punti di ebollizione 260°C to 262°C
Punto d'infiammabilità 148°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H10O2
Formula lineare CH3CH(C6H5)CO2H
Indice di rifrazione 1.5215 to 1.5235
Quantità 10 g
Beilstein 09, 524
Gravità specifica 1.1
Informazioni di solubilità Solubility in water: 10g/L (20°C)
Molecular Weight (g/mol) 150.18
Viscosità 44 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 150.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-2-Phenylpropionic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.