Learn More
DL-3-Hydroxybutyric acid, sodium salt, 99%
Codice prodotto. 10184790 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10184790 25 g Bottiglia in vetro 25g
10107803 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10184790 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 215010250
CAS: 150-83-4 | C4H7NaO3 | 126.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 150-83-4
Formula molecolare C4H7NaO3
Molecular Weight (g/mol) 126.09
Numero MDL MFCD00016716
InChI Key NBPUSGBJDWCHKC-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium 3-hydroxybutyrate, sodium 3-hydroxybutanoate, dl-3-hydroxybutyric acid sodium salt, sodium beta-hydroxybutyrate, butanoic acid, 3-hydroxy-, monosodium salt, butanoic acid,3-hydroxy-, sodium salt 1:1, dl-3-hydroxybutyric acid, sodium salt, 3-hydroxybutyric acid sodium salt, sodium 3-oxidanylbutanoate, dl-beta-hydroxybutyric acid sodium salt
PubChem CID 23676771
IUPAC Name sodium;3-hydroxybutanoate
SMILES CC(CC(=O)[O-])O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico DL-3-Hydroxybutyric acid, sodium salt
Punto di fusione 161.0°C to 167.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH(OH)CH2CO2Na
Quantità 25 g
Beilstein 03, 308
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble
Peso formulazione 126.09
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder