Learn More
DL-3-Methylcyclopentanone, 99%
Codice prodotto. 10423035 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10423035 25 g Bottiglia in vetro 25g
10183750 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10423035 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 169370250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1757-42-2 | C6H10O | 98.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1757-42-2
Formula molecolare C6H10O
Molecular Weight (g/mol) 98.14
Numero MDL MFCD00001416
InChI Key AOKRXIIIYJGNNU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methylcyclopentanone, cyclopentanone, 3-methyl, dl-3-methylcyclopentanone, 3-methyl-1-cyclopentanone, cyclopentanone, 3-methyl-, r, 3-methylcyclopentanone, +/-, acmc-20apjx, 3-methyl cyclopentanone, 3-methyl-cyclopentanone, acmc-1ba4k
PubChem CID 15650
IUPAC Name 3-methylcyclopentan-1-one
SMILES CC1CCC(=O)C1
Specifica
Materiale o nome chimico DL-3-Methylcyclopentanone
Colore Yellow
Densità 0.9100g/mL
Punti di ebollizione 145°C
Punto d'infiammabilità 36°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C5H7(=O)
Indice di rifrazione 1.4330 to 1.435
Quantità 25 g
Beilstein 07, 11
Gravità specifica 0.91
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether and acetone
Peso formulazione 98.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-3-Methylcyclopentanone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.