Specifica
| Materiale o nome chimico | DL-3-Phenyllactic acid |
| Punto di fusione | 95°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | C6H5CH2CH(OH)COOH |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 166.18 |
| Percent Purity | 97% |
| Vedi altri risultati |