Learn More
DL-3-Phenyllactic acid, MedChemExpress
Description
DL-3-Phenyllactic acid is a broad-spectrum antimicrobial compound.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | DL-3-Phenyllactic acid |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 828-01-3 |
| Colore | White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C9H10O3 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 125 mg/mL (752.20 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)C(O)CC1=CC=CC=C1 |
| Show More |
Research purposes only