Learn More
DL-6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrate, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10155270 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10155270 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10721355 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10155270 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 301942500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 76824-99-2
Formula molecolare C10H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 193.20
Numero MDL MFCD03092912
InChI Key CRAGDYRHPWTZJL-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid hydrate, 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrate, akos 68, d,l-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrate, 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline-3-carboxylic acid h2o, 6-oxidanyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrate, d,l-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
PubChem CID 18525693
SMILES OC(=O)C1CC2=C(CN1)C=CC(O)=C2
Specifica
Materiale o nome chimico DL-6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrate
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 256°C to 260°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
IUPAC Name 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid;hydrate
Peso formulazione 211.22
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystalline Powder