Learn More
DL-6-Methyl-5-hepten-2-ol, 99%
Codice prodotto. 10459680 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10459680 25 mL 25mL
10350994 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10459680 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 187690250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4630-06-2 | C8H16O | 128.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6-2-4630
Formula molecolare C8H16O
Molecular Weight (g/mol) 128.21
Numero MDL MFCD00004561
InChI Key OHEFFKYYKJVVOX-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(O)CCC=C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico DL-6-Methyl-5-hepten-2-ol
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8400g/mL
Punti di ebollizione 78.0°C (14.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 67°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2C=CHCH2CH2CH(OH)CH3
Indice di rifrazione 1.4475 to 1.4495
Quantità 25 mL
Beilstein 01, IV, 2167
Gravità specifica 0.84
Sinonimo 6-methyl-5-hepten-2-ol, sulcatol, 5-hepten-2-ol, 6-methyl, r-sulcatol, 2-methyl-2-hepten-6-ol, +/--6-methyl-5-hepten-2-ol, 6-methyl-hept-5-en-2-ol, r---6-methyl-5-hepten-2-ol, 6-hydroxy-2-methyl-2-heptene, acmc-20apkw
IUPAC Name 6-methylhept-5-en-2-ol
PubChem CID 20745
ChEBI CHEBI:15833
Peso formulazione 128.21
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid