Learn More
DL-Adrenaline, Mikromol™
Codice prodotto. 30052523
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052523 25 mg 25mg
18061100 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30052523 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0614.150025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
DL-Adrenaline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Epinephrine
CAS 329-65-7
Nomi componenti o analita DL-Epinephrine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H13 N O3
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, (±)-, Benzyl alcohol, 3,4-dihydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, (±)- (8CI), (±)-Adrenaline, (±)-Epinephrine, 1-(3,4-Dihydroxy)phenyl-2-methylaminoethanol, 2-(Methylamino)-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanol, DL-Adrenaline, Epirenamine, Racepinefrine, Racepinephrine, dl-Adrenaline, dl-Epinephrine, Dipivefrine Hydrochloride Impurity A, Dipivefrine Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3
SMILES CNCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
IUPAC Name 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzene-1,2-diol
Molecular Weight (g/mol) 183.2
Quantità 25 mg
Peso formulazione 183.0895 g/mol