Learn More
DL-Alanine-2-d1, CDN
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | DL-Alanine-2-D |
| CAS | 31024-91-6 |
| Formula molecolare | C3 D H6 N O2 |
| Quantità | 0.5 g |
| Sinonimo | Alanine-2-d (9 CI, ACI), DL-Alanine-2-d (ZCI), Alanine-2-d, DL- (8 CI), DL-(α2H)Alanine, 2-Aminopropanoic-2-d acid, DL-Alanine-2-D, DL-[2-2H1]Alanine |
| InChI Formula | InChI=1 S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i2D |
| SMILES | [2 H]C(C)(N)C(=O)O |
| IUPAC Name | 2-amino-2-deuteriopropanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 90.0993 |
| Peso formulazione | 90.054 g/mol |
| Vedi altri risultati |