Learn More
DL-alpha-Lipoic Acid, ≥98% (Dry Basis)
Codice prodotto. 15885168 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15885168 25 g Plastic bottle 25g
15895168 50 g Plastic bottle 50g
15805178 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15885168 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J18505.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1077-28-7 | C8H14O2S2 | 206.318 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1077-28-7
Formula molecolare C8H14O2S2
Molecular Weight (g/mol) 206.318
Numero MDL MFCD00005474
InChI Key AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dl-thioctic acid, thioctic acid, alpha-lipoic acid, 5-1,2-dithiolan-3-yl pentanoic acid, dl-alpha-lipoic acid, 1,2-dithiolane-3-pentanoic acid, 6,8-thioctic acid, thioctacid, 6-thioctic acid, alpha lipoic acid
PubChem CID 864
ChEBI CHEBI:16494
IUPAC Name 5-(dithiolan-3-yl)pentanoic acid
SMILES C1CSSC1CCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-alpha-Lipoic Acid
Punto di fusione 59°C to 63°C
Punti di ebollizione 160°C to 165°C
Note percentuale saggio Dry basis
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 25 g
Beilstein 81853
Peso formulazione 206.33
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Crystalline Powder