Learn More
DL-alpha-Lipoic Acid, ≥98% (Dry Basis)
Codice prodotto. 15895168 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15895168 50 g Plastic bottle 50g
15885168 25 g Plastic bottle 25g
15805178 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15895168 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J18505.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1077-28-7 | C8H14O2S2 | 206.318 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1077-28-7
Formula molecolare C8H14O2S2
Molecular Weight (g/mol) 206.318
Numero MDL MFCD00005474
InChI Key AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dl-thioctic acid, thioctic acid, alpha-lipoic acid, 5-1,2-dithiolan-3-yl pentanoic acid, dl-alpha-lipoic acid, 1,2-dithiolane-3-pentanoic acid, 6,8-thioctic acid, thioctacid, 6-thioctic acid, alpha lipoic acid
PubChem CID 864
ChEBI CHEBI:16494
IUPAC Name 5-(dithiolan-3-yl)pentanoic acid
SMILES C1CSSC1CCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-alpha-Lipoic Acid
Punto di fusione 59°C to 63°C
Punti di ebollizione 160°C to 165°C
Note percentuale saggio Dry basis
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 50 g
Beilstein 81853
Peso formulazione 206.33
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Crystalline Powder