Learn More
DL-alpha-Methylbenzylamine, TRC
Codice prodotto. 30136298
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136298 25 g 25g
30135006 5 g 5g
30005993 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136298 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM28901025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 618-36-0
Formula molecolare C8 H11 N
Molecular Weight (g/mol) 121.18
Sinonimo Benzenemethanamine, α-methyl-, 1-Phenylethanamine, α-Phenylethylamine
IUPAC Name 1-phenylethanamine
SMILES CC(N)c1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico DL-alpha-Methylbenzylamine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3
Peso formulazione 121.0891
Percent Purity >95%