Learn More
DL-alpha-Tocopherol, 97+%
Codice prodotto. 11418906
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11418906 50 g 50g
11428906 250 g 250g
11408906 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11418906 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17039.18
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 10191-41-0 | C29H50O2 | 430.72 g/mol
DL-α-Tocopherol is used as an antioxidant that protects cell membrane lipids from oxidative damage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
DL-α-Tocopherol is used as an antioxidant that protects cell membrane lipids from oxidative damage.
Solubility
Miscible with chloroform, vegetable oils,  ether, acetone and alcohol. Immiscible with water.
Notes
Store in a cool place. Incompatible withstrong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10191-41-0
Formula molecolare C29H50O2
Molecular Weight (g/mol) 430.72
Numero MDL MFCD00072051
InChI Key GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
Sinonimo vitamin e, alpha-tocopherol, d-alpha-tocopherol, 5,7,8-trimethyltocol, +-alpha-tocopherol, r,r,r-alpha-tocopherol, phytogermine, eprolin, 2r,4'r,8'r-alpha-tocopherol, dl-a-tocopherol
PubChem CID 14985
ChEBI CHEBI:18145
IUPAC Name (2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-ol
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCC2=C(C)C(O)=C(C)C(C)=C2O1
Specifica
Materiale o nome chimico DL-α-Tocopherol
Punto di fusione 2°C to 4°C
Densità 0.950 g/mL
Punti di ebollizione 200°C to 220°C (0.1 mm)
Punto d'infiammabilità 240°C (464°F)
Intervallo percentuale saggio >97%
Indice di rifrazione 1.505
Quantità 50 g
Beilstein 94012
Sensibilità Air and light sensitive
Indice di Merck 14,10021
Informazioni di solubilità Miscible with chloroform,vegetable oils, ether,acetone and alcohol. Immiscible with water.
Peso formulazione 430.72
Percent Purity ≥97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-alpha-Tocopherol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-tri methyltridecyl)-2H-1-benzopyran-6-ol