Learn More
DL-Aminoglutethimide, 99%
Codice prodotto. 15464599
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15464599 1 g 1g
15474599 5 g 5g
15484599 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15464599 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J62182.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 125-84-8 | C13H16N2O2 | 232.283 g/mol
Aminoglutethimide is used to decrease the production of sex hormones and suppress the growth of tumors that need sex hormones to grow. It blocks the production of steroids derived from cholesterol and is clinically used in the treatment of Cushing's syndrome and metastatic breast cancer. It is also a drug of abuse by body builders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in water (2 mg/ml at 20°C), methanol (50 mg/ml), ethanol (7 mg/ml at 25°C), DMSO (20 mg/ml at 25°C), and chloroform.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 125-84-8
Formula molecolare C13H16N2O2
Molecular Weight (g/mol) 232.283
Numero MDL MFCD00010122
InChI Key ROBVIMPUHSLWNV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aminoglutethimide, dl-aminoglutethimide, cytadren, orimeten, p-aminoglutethimide, elipten, 3-4-aminophenyl-3-ethylpiperidine-2,6-dione, aminoglutetimida, 3-4-aminophenyl-3-ethyl-2,6-piperidinedione, aminoglutethimidum
PubChem CID 2145
ChEBI CHEBI:2654
IUPAC Name 3-(4-aminophenyl)-3-ethylpiperidine-2,6-dione
SMILES CCC1(CCC(=O)NC1=O)C2=CC=C(C=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Aminoglutethimide
Punto di fusione 152°C to 154°C
Colore White
Quantità 1 g
Indice di Merck 14,440
Informazioni di solubilità Soluble in water (2mg/ml at 20°C),methanol (50mg/ml),ethanol (7mg/ml at 25°C),DMSO (20mg/ml at 25°C),and chloroform.
Peso formulazione 232.28
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-Aminoglutethimide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Aminoglutethimide