Learn More
DL-Arginine hydrochloride, 98%, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11995531 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11995531 1 g 1g
11905541 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11995531 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 446020010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32042-43-6
Formula molecolare C6H14N4O2·ClH
Molecular Weight (g/mol) 210.67
InChI Key KWTQSFXGGICVPE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dl-arginine hydrochloride, 2-amino-5-guanidinopentanoic acid hydrochloride, argininhydrochlorid, dl-arginine hcl, h-dl-arg-oh.xhcl, dl-+/--arginine hydrochloride, 1-hydrochloride arginine, arginine monochloride, h-dl-arg-oh.hcl, wln: muyzm3yzvq &gh
PubChem CID 85880
IUPAC Name 2-amino-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid;hydrochloride
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Arginine hydrochloride
Punto di fusione 200.0°C to 203.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 3% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5 to 102.5%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H·HCl
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 210.67
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder