Learn More
DL-Aspartic acid, 99+%
Codice prodotto. 10385970 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5g
Codice prodotto. 10385970
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 617-45-8 | C4H7NO4 | 133.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 617-45-8
Formula molecolare C4H7NO4
Molecular Weight (g/mol) 133.10
Numero MDL MFCD00063083
InChI Key CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo dl-aspartic acid, 2-aminosuccinic acid, dl-aminosuccinic acid, dl-asparagic acid, aspartic acid, dl, dl-asp-oh, +--aspartic acid, r,s-aspartic acid, h-dl-asp-oh, acid d,l-aspart
PubChem CID 424
ChEBI CHEBI:22660
IUPAC Name 2-aminobutanedioic acid
SMILES NC(CC(O)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Aspartic acid
Nota nome 99+%
Ammonio 500ppm max.
Colore Yellow
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Spettro a infrarossi Authentic
Ferro (Fe) 10ppm max.
Intervallo percentuale saggio 99+%
Perdita all'essiccatura 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare HO2CCH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 483
Rotazione specifica −0.3° to +0.3° (20°C, 589nm) (c=10, 2 N HCl)
Solfato 500ppm max.
Indice di Merck 10, 853
Trasmittanza 95% min. (c=10, 2 N HCl, 430nm) 1cm cell
Cenere solfata 0.1% max.
Quantità 5 g
Peso formulazione 133.1
Percent Purity 99.0 to 101.0% (Acid)
Forma fisica Crystalline Low Melting Mass