Learn More
DL-Camphor, 96%
Codice prodotto. 10730861 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10730861 1 kg Plastic bottle 1kg
10127653 250 g Plastic bottle 250g
11934831 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10730861 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 164640010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 76-22-2 | C10H16O | 152.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76-22-2
Formula molecolare C10H16O
Molecular Weight (g/mol) 152.24
Numero MDL MFCD00074738,MFCD00064149
InChI Key DSSYKIVIOFKYAU-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo camphor, dl-camphor, 2-camphanone, 2-bornanone, l---camphor, +/--camphor, root bark oil, 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, bornan-2-one, alphanon
PubChem CID 2537
ChEBI CHEBI:36773
IUPAC Name 4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one
SMILES CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)C2
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Camphor
Punto di fusione 175°C to 177°C
Punti di ebollizione 204°C
Punto d'infiammabilità 64°C
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 1 kg
Beilstein 07,IV,213
Indice di Merck 15,1734
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.5g/L (20°C). Other solubilities: at 25°C 1 g dissolves in 1 mL alcohol,1 mL ether,,0.5 mL chloroform,0.4 mL benzene,0.4 mL acetone,,1.5 mL turpentine oil,0.5 mL glacial acetic acid.,soluble in aniline,nitrobenzene,c
Peso formulazione 152.24
Percent Purity 96%