Specifica
| CAS | 76-22-2 |
| Punto di fusione | 175°C |
| Colore | White |
| Punti di ebollizione | 204°C |
| Imballaggio | Glass Jar |
| Formula molecolare | C10H16O |
| Numero MDL | 74738 |
| Quantità | 250 g |
| InChI Key | DSSYKIVIOFKYAU-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)C2 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- DL-Camphor
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H228-Solido infiammabile.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.