Specifica
| Materiale o nome chimico | DL-Camphoroquinone |
| Punto di fusione | 198.0°C to 202.0°C |
| Colore | Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 5 g |
| Beilstein | 07, 581 |
| Fieser | 15,67 |
| Peso formulazione | 166.22 |
| Vedi altri risultati |