Learn More
DL-Camphoroquinone, 99%
Codice prodotto. 10581174 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10581174 50 g Bottiglia in vetro 50g
10021800 5 g Bottiglia in vetro 5g
10235580 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10581174 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 154570500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10373-78-1 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10373-78-1
Formula molecolare C10H14O2
Molecular Weight (g/mol) 166.22
Numero MDL MFCD00064160
InChI Key VNQXSTWCDUXYEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo camphorquinone, dl-camphorquinone, camphoroquinone, 2,3-bornanedione, camphor quinone, camphoquinone, 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptane-2,3-dione, bornane-2,3-dione, bicyclo 2.2.1 heptane-2,3-dione, 1,7,7-trimethyl, +/--camphorquinone
PubChem CID 25208
ChEBI CHEBI:34607
IUPAC Name 4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione
SMILES CC1(C2CCC1(C(=O)C2=O)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Camphoroquinone
Punto di fusione 198.0°C to 202.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 50 g
Beilstein 07, 581
Fieser 15,67
Peso formulazione 166.22
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Crystalline Powder