Learn More
DL-Cysteine hydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15284238 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15284238 25 g 25g
15274238 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15284238 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 448260250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 10318-18-0
Formula molecolare C3H8ClNO2S
Molecular Weight (g/mol) 157.61
Numero MDL MFCD00064552,MFCD00012632
InChI Key IFQSXNOEEPCSLW-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo dl-cysteine hydrochloride, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride, cysteine hydrochloride, +--cysteine hydrochloride, dl-cysteine hcl, h-dl-cys-oh.hcl, cysteine, hydrochloride, dl, dl-cysteine hydrochloride hydrate, dl-cysteine hydrochloride anhydrous, 2-amino-3-sulfanylpropanoic acid hydrochloride
PubChem CID 25150
IUPAC Name 2-amino-3-sulfanylpropanoic acid;hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].NC(CS)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Cysteine hydrochloride
Punto di fusione 156.0°C to 161.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 1% max. Vacuum, room temp, 20 hours+
Formula lineare HSCH2CH(NH2)CO2H·HCl
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Quantità 25 g
Peso formulazione 157.61
Percent Purity ≥94.0% (HPLC)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-Cysteine hydrochloride, anhydrous, 95%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.