Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Cysteine hydrochloride hydrate, 99%
Codice prodotto. 10500594 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10500594 5 g 5g
10236760 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10500594 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 227080050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 96998-61-7 | C3H8ClNO2S | 157.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96998-61-7
Formula molecolare C3H8ClNO2S
Molecular Weight (g/mol) 157.61
Numero MDL MFCD00151030
InChI Key IFQSXNOEEPCSLW-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo dl-cysteine hydrochloride monohydrate, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, dl-cystein hydrochloride hydrate, dl-cysteine hydrochloride hydrate, dl-cys hcl h2o, cysteine hydrate hydrochloride, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrate hydrochloride, 2-azanyl-3-sulfanyl-propanoic acid hydrate hydrochloride, pubchem12372, acmc-209fdf
PubChem CID 12219647
IUPAC Name 2-amino-3-sulfanylpropanoic acid;hydrate;hydrochloride
SMILES Cl.NC(CS)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Cysteine hydrochloride hydrate
Nota nome 99%
Colore White
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Spettro a infrarossi Authentic
Ferro (Fe) 10ppm max.
Intervallo percentuale saggio 99%
Perdita all'essiccatura 8.5% to 12% (vacuum, P2O5, room temp., 20 hrs)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare HCl·xH2O
Solfato 280ppm max.
Trasmittanza 98% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Cenere solfata 0.1% max.
Quantità 5 g
Percent Purity 98.5 to 101.5% (on dried substance)
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-Cysteine hydrochloride hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.