Learn More
MedChemExpress DL-dithiothreitol
Codice prodotto. 16409457
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16409457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16409457 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY15917
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress DL-dithiothreitol (DTT) is a reducing agent. DL-dithiothreitol forms a stable six-membered ring with an internal disulfide bond once oxidized.
Specifica
Peso molecolare 154.25 g/mol
CAS 12-3-3483
Content And Storage 4°C, protect from light, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
Shipping Condition Room temperature
Quantità 5 g
Sinonimo DTT
Solubilità H2O : ≥ 200 mg/mL (1296.60 mM) ∣ DMSO : 100 mg/mL (648.30 mM; Need ultrasonic)