Learn More
R&D Systems™ DL-Dithiothreitol
Codice prodotto. 18085822
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18085822 10 g 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18085822 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3154/10G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    397.03€
    359.10€ / 10µg
    Risparmia 37.93€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Maintains SH groups in the reduced state
Reagent for maintaining SH groups in the reduced state.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Dithiothreitol
CAS 12-3-3483
Quantità 10 g
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C4H10O2S2
Peso formulazione 154.25
Purezza >98%
Peso molecolare 154.24